AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 18, 1,720 - 1,780 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. AMARH800168
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH800168
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 18, 1,720 - 1,780 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
62,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 18
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    48
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,720 - 1,780 g/cm³