AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 16, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. AMARH800164
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH800164
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 16, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
62,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 16
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    46
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,600 - 1,660 g/cm³