AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 14, 1,480 - 1,540 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. AMARH800160
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH800160
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 14, 1,480 - 1,540 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
59,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 14
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    44
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,480 - 1,540 g/cm³
  • Cat. No.:
    AMARH800160