AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 13, 1,420 - 1,480 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Catalog # AMARH800158
Supplier:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Catalog # AMARH800158
Supplier:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 13, 1,420 - 1,480 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Price
59,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 13
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    43
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    1,420 - 1,480 g/cm³