Dichte-Hydrometer
Hydrometer 21, 1,900 - 1,960 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Artikelnr. AMARH800044
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hydrometer 21
- Länge:160 mm
- Seq:22
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:1,900 - 1,960 g/cm³