AuftragsverfolgungKontakt
Total immersion thermometers, solid stem
Total immersion thermometers, solid stem
, −10...+150 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rote Flüssigkeit
Artikelnr. AMARG10510-FL
Anbieter:   Amarell
Total immersion thermometers, solid stem
Artikelnr. AMARG10510-FL
Anbieter:  Amarell
Total immersion thermometers, solid stem
, −10...+150 °C, 1,0 °C, 260 mm, Rote Flüssigkeit
Preis
28,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These glass thermometers are suitable for standard everyday use.
  • White backing
  • Reliable measurements and solid glass
Ø: 5,5 to 7,0 mm.
Spezifikationen
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rote Flüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+150 °C