Präzisionsthermometer
Product Details & Documents
Dieses umfangreiche Sortiment an Kältethermometern ist sowohl zur amtlichen Eichung als auch für die amtliche Kalibrierung (620-1713) geeignet. Toluol oder Pentan.
- Komplett eintauchbar
- Kapillare unbelegt – außer 620-1047 (Kapillare blau leuchtend)
- Drei verschiedene Füllungen
Ø: 8 - 10 mm
Thermometer die Quecksilber enthalten dürfen noch bis zum 10. Oktober 2017 verwendet werden, wenn sie ausschließlich dazu bestimmt sind, Prüfungen anhand von Normen durchzuführen, die die Verwendung von Quecksilber-Thermometern vorschreiben.
Certifications: Modell L33008DKD3 mit DIN12778
Delivery information: Die Modelle 620-1047 und 620-0180 sind amtlich geeicht und werden mit Eichschein geliefert.
Documents
AMARL33004-TOL_TDS_EN
Datasheet
Spezifikationen
- Ø:8 - 10 mm
- Bezeichnung:Laborthermometer für tiefe Temperaturen
- Länge:220 mm
- Seq:01
- Genauigkeit:±2,0 °C
- Füllung:Rote Flüssigkeit
- Messbereich:−38...+50 °C