ContactUsLinkComponent
Destillations-Therm., ähnlich DIN 12779, +100+250:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch unbelegt, Gallium-Füllung ganz einauchend, L änge 210mm, Stiftverschluss mit Ring 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARD259610-GA
Lieferant:  Amarell
Destillations-Therm., ähnlich DIN 12779, +100+250:1°C, Einschlussform, Kap. prismatisch unbelegt, Gallium-Füllung ganz einauchend, L änge 210mm, Stiftverschluss mit Ring 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARD259610-GA
Lieferant:  Amarell
Frequently Bought Together