ContactUsLinkComponent
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/155/205, +155+205:0,2°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 375mm lang, Eintauch total, wider standsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST
Catalog # AMARA411044-GA
Supplier:  Amarell
Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/155/205, +155+205:0,2°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 375mm lang, Eintauch total, wider standsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST
Catalog # AMARA411044-GA
Supplier:  Amarell
Frequently Bought Together