ContactUsLinkComponent
Bier-Aräometer, 1,0254-1,0396:0,0002g/cm , mit Therm. +13+26:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrekturskale, Ablesun g oben, Bezugstemp. 20°C, 415mm lang 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARH847506-FL
Lieferant:  Amarell
Bier-Aräometer, 1,0254-1,0396:0,0002g/cm , mit Therm. +13+26:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrekturskale, Ablesun g oben, Bezugstemp. 20°C, 415mm lang 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARH847506-FL
Lieferant:  Amarell
Frequently Bought Together