Aräometer nach Twaddell, 72-104:0,5Twaddel, großes Modell, mitTherm. 0+40/50:1C, rote oder blaue Spezialfüllung, Bezugstemp. 60F, 300mm lang 1 * 1 ST
Catalog # AMARH847146-FL
Supplier: Amarell
Aräometer nach Twaddell, 72-104:0,5Twaddel, großes Modell, mitTherm. 0+40/50:1C, rote oder blaue Spezialfüllung, Bezugstemp. 60F, 300mm lang 1 * 1 ST
Catalog # AMARH847146-FL
Supplier: Amarell
Frequently Bought Together
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Supplier: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Supplier: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK