ContactUsLinkComponent
Thermometer ähnlich BS 1365, SB175C/total, 165+175:0,1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 235mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARA402576-GA
Lieferant:  Amarell
Thermometer ähnlich BS 1365, SB175C/total, 165+175:0,1°C, Stabform, weißbelegt, Gallium-Füllung, 235mm lang, Eintauch total, widerst andsfähige Einfärbung, kalibrierfähig 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARA402576-GA
Lieferant:  Amarell
Frequently Bought Together