Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1Brix, mit Korrektionsskale, mit Therm. 0+40/50:1C, rote oder blaue Spezialfüllung, Bezugstemp. 2 0C, 370mm lang 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARH846412-FL
Lieferant: Amarell
Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1Brix, mit Korrektionsskale, mit Therm. 0+40/50:1C, rote oder blaue Spezialfüllung, Bezugstemp. 2 0C, 370mm lang 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARH846412-FL
Lieferant: Amarell
Frequently Bought Together
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection