AuftragsverfolgungKontakt
Baumé hydrometers with thermometer
Baumé-Aräometer mit Thermometer, 0 - 70 °Bé, 1,0 °Bé, 0…40 °C, 300 mm
  AMARH843290-FL
 :   Amarell
Baumé hydrometers with thermometer
  AMARH843290-FL
 :  Amarell
Baumé hydrometers with thermometer
Baumé-Aräometer mit Thermometer, 0 - 70 °Bé, 1,0 °Bé, 0…40 °C, 300 mm
93,50 €
1 * 1 ST
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
  • Red or blue filling liquid in round capillary
  • Paper scale thermometers designed with well visible print
  • Shot weighted body at the bottom pointed end
Thermometer is presented inside the hydrometer body allowing for simultaneous temperature measurements.
  • Temperaturbereich:
    0…40 °C
  • Bezeichnung:
    Baumé-Aräometer mit Thermometer
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    1,0 °Bé
  • Messbereich:
    0 - 70 °Bé