Baumé hydrometers with thermometer
Baumé-Aräometer mit Thermometer, 0 - 50 °Bé, 1,0 °Bé, 0…40 °C, 300 mm
Artikelnr. AMARH843288-FL
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
- Red or blue filling liquid in round capillary
- Paper scale thermometers designed with well visible print
- Shot weighted body at the bottom pointed end
Thermometer is presented inside the hydrometer body allowing for simultaneous temperature measurements.
Spezifikationen
- Temperaturbereich:0…40 °C
- Bezeichnung:Baumé-Aräometer mit Thermometer
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Teilung:1,0 °Bé
- Messbereich:0 - 50 °Bé
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.