AuftragsverfolgungKontakt
Baumé hydrometers with thermometer | Avantor
Baumé hydrometers with thermometer
Baumé-Aräometer mit Thermometer, 30 - 70 °Bé, 1,0 °Bé, 0…40 °C, 300 mm
Artikelnr. AMARH843216-FL
Anbieter:   Amarell
Baumé hydrometers with thermometer
Artikelnr. AMARH843216-FL
Anbieter:  Amarell
Baumé hydrometers with thermometer
Baumé-Aräometer mit Thermometer, 30 - 70 °Bé, 1,0 °Bé, 0…40 °C, 300 mm
Preis
93,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
  • Red or blue filling liquid in round capillary
  • Paper scale thermometers designed with well visible print
  • Shot weighted body at the bottom pointed end
Thermometer is presented inside the hydrometer body allowing for simultaneous temperature measurements.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…40 °C
  • Bezeichnung:
    Baumé-Aräometer mit Thermometer
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1,0 °Bé
  • Messbereich:
    30 - 70 °Bé