ContactUsLinkComponent
Thermometer ähnlich BS 1365, SA55C/total, -10+55:0,5°C, Stabform, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 215mm lang, Eintauch total, wider standsfähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARA402500-FL
Lieferant:  Amarell
Thermometer ähnlich BS 1365, SA55C/total, -10+55:0,5°C, Stabform, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 215mm lang, Eintauch total, wider standsfähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST
Artikelnr. AMARA402500-FL
Lieferant:  Amarell
Frequently Bought Together