Precision thermometer
Tropfpunkt-Thermometer, mit Prüfzertifikat, 0…+110 °C, ±1 °C, 240 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 10 mm
AMARM235000-FL/VC
: Amarell
Dropping point thermometers according to Ubbelohde.
- Richter-top finish
- Colourless, prismatic capillary
- Red or gallium filled
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
: Conforms to DIN 12785.
: Available with or without verification certificate.
: Packed in a transparent square plastic case.
- Ø:10 mm
- Bezeichnung:Tropfpunkt-Thermometer, mit Prüfzertifikat
- Länge:240 mm
- Seq:02
- Genauigkeit:±1 °C
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0…+110 °C