Fühler für testo 440
Wasserdichter Eintauch-/Einstechsonde, mit NTC-Temperatursensor
Abmessung Sensorrohr: 115 mm, Ø 5 mm, Abmessungen Sondenspitze: 50 mm, Ø 4,0 mm, Kabel 1,3 m, Gewicht: 100 g, −50…+150 °C, ±0,5 % vom Mw (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74.9 °C)
±0,4 °C (Verbleibender Bereich)
Abmessung Sensorrohr: 115 mm, Ø 5 mm, Abmessungen Sondenspitze: 50 mm, Ø 4,0 mm, Kabel 1,3 m, Gewicht: 100 g, −50…+150 °C, ±0,5 % vom Mw (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74.9 °C)
±0,4 °C (Verbleibender Bereich)
Artikelnr. TEST0615.1212
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Dokumente
Manual Testo Air Velocity and IAQ Probes with Bluetooth® Handle Manual Testo Air Velocity and IAQ Probes with Fixed Cable
Handbuch
TDS Air Velocity & IAQ Measuring Instruments TDS Universal IAQ Instrument
Technisches Datenblatt
testo 440 Intuitive Air Velocity and IAQ
Produktliteratur
Whitepaper-testo-160-IAQ-EN
Anwendungshinweise
Spezifikationen
- Messbereich:−50…+150 °C
- Bezeichnung:Wasserdichter Eintauch-/Einstechsonde, mit NTC-Temperatursensor
Abmessung Sensorrohr: 115 mm, Ø 5 mm, Abmessungen Sondenspitze: 50 mm, Ø 4,0 mm, Kabel 1,3 m, Gewicht: 100 g - Seq:33
- Genauigkeit:±0,5 % vom Mw (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74.9 °C)
±0,4 °C (Verbleibender Bereich)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



