AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440 | Avantor
Fühler für testo 440
CO₂ Sondenkopf inkl. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsonde, 165× 30×30 mm, Durchmesser Sondenkopf: 24 cm, 0...+50 °C
RH: 5 - 95%
CO₂: 0 - 10000 ppm, T: ±0,5 °C
RH: ±3% RH (10 - 35% RH); ±2% RH (35 - 65% RH); ±3% RH (65 - 90% RH); ±5% RH (verbleibender Bereich)
Umgebungs-CO₂: ±(50 ppm +3% vom Mw); ±(100 ppm +5% vom Mw), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
CO₂: 1 ppm
Artikelnr. TEST0632.1550
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0632.1550
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
CO₂ Sondenkopf inkl. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsonde, 165× 30×30 mm, Durchmesser Sondenkopf: 24 cm, 0...+50 °C
RH: 5 - 95%
CO₂: 0 - 10000 ppm, T: ±0,5 °C
RH: ±3% RH (10 - 35% RH); ±2% RH (35 - 65% RH); ±3% RH (65 - 90% RH); ±5% RH (verbleibender Bereich)
Umgebungs-CO₂: ±(50 ppm +3% vom Mw); ±(100 ppm +5% vom Mw), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
CO₂: 1 ppm
Preis
454,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0...+50 °C
    RH: 5 - 95%
    CO₂: 0 - 10000 ppm
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 %
    CO₂: 1 ppm
  • Bezeichnung:
    CO₂ Sondenkopf inkl. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsonde, 165× 30×30 mm, Durchmesser Sondenkopf: 24 cm
  • Seq:
    03
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    RH: ±3% RH (10 - 35% RH); ±2% RH (35 - 65% RH); ±3% RH (65 - 90% RH); ±5% RH (verbleibender Bereich)
    Umgebungs-CO₂: ±(50 ppm +3% vom Mw); ±(100 ppm +5% vom Mw)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.