Fühler für testo 440
Flügelradsondenkopf, 180×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm, −20...+70 °C
V: 0,3 - 35 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
V: 0,3 - 35 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Artikelnr. TEST0635.9430
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−20...+70 °C
V: 0,3 - 35 m/s - Auflösung:T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s - Bezeichnung:Flügelradsondenkopf, 180×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm
- Seq:27
- Genauigkeit:T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



