Fühler für testo 440
Hoch präziser Flügelradsondenkopf, 100 mm, inkl. Temperatursonde, 180×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm, −20...+70 °C
V: 0,1 - 15 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
V: 0,1 - 15 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Artikelnr. TEST0635.9370
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
- Messbereich:−20...+70 °C
V: 0,1 - 15 m/s - Auflösung:T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s - Bezeichnung:Hoch präziser Flügelradsondenkopf, 100 mm, inkl. Temperatursonde, 180×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm
- Seq:13
- Genauigkeit:T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw)



