Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

16 mm Flügelradsensor inkl. Temperatursonde
245×16×16 mm
Durchmesser Sondenkopf: 16 mm
Länge Sondenschaft: 230 cm, 10...70 °C
V: 0,6 - 50 m/s, T: ±1,8 °C
V: ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,6 - 40 m/s); ±(0,2 m/s - 2% vom Mw) (40,1 - 50 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Artikelnr. TEST0635.9570
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0635.9570
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

16 mm Flügelradsensor inkl. Temperatursonde
245×16×16 mm
Durchmesser Sondenkopf: 16 mm
Länge Sondenschaft: 230 cm, 10...70 °C
V: 0,6 - 50 m/s, T: ±1,8 °C
V: ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,6 - 40 m/s); ±(0,2 m/s - 2% vom Mw) (40,1 - 50 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s

Preis
628,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    10...70 °C
    V: 0,6 - 50 m/s
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    16 mm Flügelradsensor inkl. Temperatursonde
    245×16×16 mm
    Durchmesser Sondenkopf: 16 mm
    Länge Sondenschaft: 230 cm
  • Seq:
    01
  • Genauigkeit:
    T: ±1,8 °C
    V: ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,6 - 40 m/s); ±(0,2 m/s - 2% vom Mw) (40,1 - 50 m/s)