Fühler für testo 440
Sondenkopf für CO₂, 70×30×30 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 cm, 0 - 500 ppm, CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm), 0,1 ppm
Catalog # TEST0632.1270
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Documents
Specifications
- Messbereich:0 - 500 ppm
- Auflösung:0,1 ppm
- Bezeichnung:Sondenkopf für CO₂, 70×30×30 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 cm
- Seq:05
- Genauigkeit:CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm)



