AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440
Turbulenzgrad-Sonde
400×90×90 mm
Durchmesser Sondenkopf (Schutzhülle): 90 mm
Festes Kabel: 1,4 m
Gewicht: 250 g, 0...+50 °C
Pressure: 700 - 1100 hPa
Velocity:0 - 5 m/s, T: ±0,5 °C
Druck: ±3,0 hPa
Geschwindigkeit: ±(0,03 m/s + 4% vom Mw), T: 0,1 °C
Pressure: 0,1 hPa
Velocity: 0,01 m/s
Artikelnr. TEST0628.0152
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0628.0152
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Turbulenzgrad-Sonde
400×90×90 mm
Durchmesser Sondenkopf (Schutzhülle): 90 mm
Festes Kabel: 1,4 m
Gewicht: 250 g, 0...+50 °C
Pressure: 700 - 1100 hPa
Velocity:0 - 5 m/s, T: ±0,5 °C
Druck: ±3,0 hPa
Geschwindigkeit: ±(0,03 m/s + 4% vom Mw), T: 0,1 °C
Pressure: 0,1 hPa
Velocity: 0,01 m/s
Preis
972,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0...+50 °C
    Pressure: 700 - 1100 hPa
    Velocity:0 - 5 m/s
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    Pressure: 0,1 hPa
    Velocity: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Turbulenzgrad-Sonde
    400×90×90 mm
    Durchmesser Sondenkopf (Schutzhülle): 90 mm
    Festes Kabel: 1,4 m
    Gewicht: 250 g
  • Seq:
    26
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    Druck: ±3,0 hPa
    Geschwindigkeit: ±(0,03 m/s + 4% vom Mw)