Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

Sondenkopf für CO₂ mit Bluetooth, 95×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 cm, 0 - 500 ppm, CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm), 0,1 ppm
Artikelnr. TEST0632.1271
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0632.1271
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Sondenkopf für CO₂ mit Bluetooth, 95×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 cm, 0 - 500 ppm, CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm), 0,1 ppm

Preis
415,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    0 - 500 ppm
  • Auflösung:
    0,1 ppm
  • Bezeichnung:
    Sondenkopf für CO₂ mit Bluetooth, 95×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 30 cm
  • Seq:
    04
  • Genauigkeit:
    CO₂: ±3 ppm (0 - 30 ppm); ±5 ppm (30,1 - 100 ppm); ±10% vom Mw (100,1 - 500 ppm)
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.