AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440 | Avantor
Fühler für testo 440
CO₂-Sensor mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, 290× 50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf (Spitze): 21 mm, festes Kabel: 1,4 m, 0...+50 °C
RH: 5 - 95%
CO₂: 0 - 10000 ppm, T: ±0,5 °C
RH: ±3% RH (10 - 35% RH); ±2% RH (35 - 65% RH); ±3% RH (65 - 90% RH); ±5% RH (verbleibender Bereich)
Umgebungs-CO₂: ±(50 ppm +3% vom Mw); ±(100 ppm +5% vom Mw), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
CO₂: 1 ppm
Artikelnr. TEST0632.1552
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0632.1552
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
CO₂-Sensor mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, 290× 50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf (Spitze): 21 mm, festes Kabel: 1,4 m, 0...+50 °C
RH: 5 - 95%
CO₂: 0 - 10000 ppm, T: ±0,5 °C
RH: ±3% RH (10 - 35% RH); ±2% RH (35 - 65% RH); ±3% RH (65 - 90% RH); ±5% RH (verbleibender Bereich)
Umgebungs-CO₂: ±(50 ppm +3% vom Mw); ±(100 ppm +5% vom Mw), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
CO₂: 1 ppm
Preis
524,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0...+50 °C
    RH: 5 - 95%
    CO₂: 0 - 10000 ppm
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 %
    CO₂: 1 ppm
  • Bezeichnung:
    CO₂-Sensor mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, 290× 50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf (Spitze): 21 mm, festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    07
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    RH: ±3% RH (10 - 35% RH); ±2% RH (35 - 65% RH); ±3% RH (65 - 90% RH); ±5% RH (verbleibender Bereich)
    Umgebungs-CO₂: ±(50 ppm +3% vom Mw); ±(100 ppm +5% vom Mw)