AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440
Sondenkopf für Temperatur und Luftfeuchte, mit Bluetooth, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 cm, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: 0,5 °C
RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Artikelnr. TEST0636.9731
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0636.9731
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Sondenkopf für Temperatur und Luftfeuchte, mit Bluetooth, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 cm, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: 0,5 °C
RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,1 %
Preis
208,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 %
  • Bezeichnung:
    Sondenkopf für Temperatur und Luftfeuchte, mit Bluetooth, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 cm
  • Seq:
    24
  • Genauigkeit:
    T: 0,5 °C
    RH: ±2% (5 - 90%); ±0,03% RH/K (k=1)