Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fühler für testo 440

Hochpräzise Sonde für Temperatur und Luftfeuchte, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: ±0,3 °C (+15...+30 °C); ±0,5 °C (verbleibender Bereich)
RH: ±(0,6% +0,7% vom Mw) (0 - 90%); ±(1,0% +0,7% vom Mw) (90 - 100%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,01 %
Artikelnr. TEST0636.9772
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0636.9772
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Hochpräzise Sonde für Temperatur und Luftfeuchte, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: ±0,3 °C (+15...+30 °C); ±0,5 °C (verbleibender Bereich)
RH: ±(0,6% +0,7% vom Mw) (0 - 90%); ±(1,0% +0,7% vom Mw) (90 - 100%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,01 %

Preis
497,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,01 %
  • Bezeichnung:
    Hochpräzise Sonde für Temperatur und Luftfeuchte, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 mm, festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    11
  • Genauigkeit:
    T: ±0,3 °C (+15...+30 °C); ±0,5 °C (verbleibender Bereich)
    RH: ±(0,6% +0,7% vom Mw) (0 - 90%); ±(1,0% +0,7% vom Mw) (90 - 100%); ±0,03% RH/K (k=1)