Fühler für testo 440
Hochpräzise Sonde für Temperatur und Luftfeuchte mit Bluetooth, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 cm, −20...+70 °C
RH: 0 - 100 %, T: ±0,3 °C (+15...+30 °C); ±0,5 °C (verbleibender Bereich)
RH: ±(0,6% +0,7% vom Mw) (0 - 90%); ±(1,0% +0,7% vom Mw) (90 - 100%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,01 %
RH: 0 - 100 %, T: ±0,3 °C (+15...+30 °C); ±0,5 °C (verbleibender Bereich)
RH: ±(0,6% +0,7% vom Mw) (0 - 90%); ±(1,0% +0,7% vom Mw) (90 - 100%); ±0,03% RH/K (k=1), T: 0,1 °C
RH: 0,01 %
Artikelnr. 620-2662
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
- Messbereich:−20...+70 °C
RH: 0 - 100 % - Auflösung:T: 0,1 °C
RH: 0,01 % - Bezeichnung:Hochpräzise Sonde für Temperatur und Luftfeuchte mit Bluetooth, 295×50×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 12 cm
- Seq:10
- Genauigkeit:T: ±0,3 °C (+15...+30 °C); ±0,5 °C (verbleibender Bereich)
RH: ±(0,6% +0,7% vom Mw) (0 - 90%); ±(1,0% +0,7% vom Mw) (90 - 100%); ±0,03% RH/K (k=1)



