Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

Flügelradsensor inkl. Temperatursensor, 375× 50 mm×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
V: 0,3 - 35 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Catalog # TEST0635.9432
Supplier:   Testo
Fühler für testo 440
Catalog # TEST0635.9432
Supplier:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Flügelradsensor inkl. Temperatursensor, 375× 50 mm×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
V: 0,3 - 35 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s

Price
458,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Specifications
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    V: 0,3 - 35 m/s
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Flügelradsensor inkl. Temperatursensor, 375× 50 mm×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 mm, festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    28
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s)