Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

Flügelradsensor mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor, 375×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm, −20...+70 °C
V: 0,3 - 35 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
  TEST0635.9431
 :   Testo
Fühler für testo 440
  TEST0635.9431
 :  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Flügelradsensor mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor, 375×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm, −20...+70 °C
V: 0,3 - 35 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s

 
494,00 €
   
1 * 1 ST
 

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

 
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    V: 0,3 - 35 m/s
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Flügelradsensor mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor, 375×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm
  • Seq:
    31
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw) (0,3 - 20 m/s); ±(0,2 m/s - 1,5% vom Mw) (20,01 - 35 m/s)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.