Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

Hoch präziser Flügelradsensor, inkl. Temperatursensor, 375 × 105 × 46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
V: 0,1 - 15 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Artikelnr. TEST0635.9372
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0635.9372
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Hoch präziser Flügelradsensor, inkl. Temperatursensor, 375 × 105 × 46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 mm, festes Kabel: 1,4 m, −20...+70 °C
V: 0,1 - 15 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s

Preis
866,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    V: 0,1 - 15 m/s
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Hoch präziser Flügelradsensor, inkl. Temperatursensor, 375 × 105 × 46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 mm, festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    15
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw)
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.