Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440 | Avantor

Fühler für testo 440

Hoch präziser Flügelradsensor mit Bluetooth, inklusive Temperatursensor, 375×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm, −20...+70 °C
V: 0,1 - 15 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Artikelnr. 620-2661
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. 620-2661
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Hoch präziser Flügelradsensor mit Bluetooth, inklusive Temperatursensor, 375×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm, −20...+70 °C
V: 0,1 - 15 m/s, T: ±0,5 °C
V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s

Preis
906,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    V: 0,1 - 15 m/s
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Hoch präziser Flügelradsensor mit Bluetooth, inklusive Temperatursensor, 375×105×46 mm, Durchmesser Sondenkopf: 100 cm
  • Seq:
    14
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    V: ±(0,1 m/s +1,5% vom Mw)
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.