Fühler für testo 440
Flügelradsensor inkl. Temperatursensor, 790× 50 mm×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 16 mm, festes Kabel: 1,4 m, −10...+70 °C
V: 0,6 - 50 m/s, T: ±1,8 °C
V: ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,3 - 40 m/s); ±(0,2 m/s - 2% vom Mw) (40,01 - 50 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
V: 0,6 - 50 m/s, T: ±1,8 °C
V: ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,3 - 40 m/s); ±(0,2 m/s - 2% vom Mw) (40,01 - 50 m/s), T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s
Artikelnr. TEST0635.9572
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Dokumente
Manual Testo Air Velocity and IAQ Probes with Bluetooth® Handle Manual Testo Air Velocity and IAQ Probes with Fixed Cable
Handbuch
TDS Air Velocity & IAQ Measuring Instruments TDS Universal IAQ Instrument
Technisches Datenblatt
testo 440 Intuitive Air Velocity and IAQ
Produktliteratur
Whitepaper-testo-160-IAQ-EN
Anwendungshinweise
Spezifikationen
- Messbereich:−10...+70 °C
V: 0,6 - 50 m/s - Auflösung:T: 0,1 °C
V: 0,01 m/s - Bezeichnung:Flügelradsensor inkl. Temperatursensor, 790× 50 mm×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 16 mm, festes Kabel: 1,4 m
- Seq:29
- Genauigkeit:T: ±1,8 °C
V: ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,3 - 40 m/s); ±(0,2 m/s - 2% vom Mw) (40,01 - 50 m/s)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



