AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Flügelradsensor, 330×16×16 mm, Durchmesser Sondenkopf: 16 mm, festes Kabel: 1,7 m, V: 0,6 - 50 m/s, ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,6 - 40 m/s); ±(0,2 m/s +2% vom Mw) (40,1 - 50 m/s), V: 0,1 m/s
Artikelnr. TEST0635.9532
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0635.9532
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Flügelradsensor, 330×16×16 mm, Durchmesser Sondenkopf: 16 mm, festes Kabel: 1,7 m, V: 0,6 - 50 m/s, ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,6 - 40 m/s); ±(0,2 m/s +2% vom Mw) (40,1 - 50 m/s), V: 0,1 m/s
Preis
325,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    V: 0,6 - 50 m/s
  • Auflösung:
    V: 0,1 m/s
  • Bezeichnung:
    Flügelradsensor, 330×16×16 mm, Durchmesser Sondenkopf: 16 mm, festes Kabel: 1,7 m
  • Seq:
    32
  • Genauigkeit:
    ±(0,2 m/s +1% vom Mw) (0,6 - 40 m/s); ±(0,2 m/s +2% vom Mw) (40,1 - 50 m/s)