Fühler für testo 440
Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtesensor für Luftgeschwindigkeits- und Volumenstrommessung in Kanälen mit Querschnitten bis zu 2 m; Laminarströmungsmessung, 780×50 mm×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 cm, −20...+70 °C
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1
Artikelnr. 620-2660
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
- Messbereich:−20...+70 °C
V: 0 - 50 m/s
RH: 5 - 95%
P: 700 - 1100 hPa - Auflösung:T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
RH: 0,1 - Bezeichnung:Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtesensor für Luftgeschwindigkeits- und Volumenstrommessung in Kanälen mit Querschnitten bis zu 2 m; Laminarströmungsmessung, 780×50 mm×40 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 cm
- Seq:19
- Genauigkeit:T: ±0,5 °C (0...+70 °C); ±0,8 °C (–20...0 °C)
RH: ±3% (10 - 35%); ±2% (35 - 65%); ±3% (65 - 90%); ±5%
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s)



