Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fühler für testo 440

Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, 315×12×12 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 mm festes Kabel: 1,7 m, −20...+70 °C
V: 0 - 30 m/s
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
  TEST0635.1032
 :   Testo
Fühler für testo 440
  TEST0635.1032
 :  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, 315×12×12 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 mm festes Kabel: 1,7 m, −20...+70 °C
V: 0 - 30 m/s
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s

 
260,00 €
   
1 * 1 ST
 

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

 
  • Messbereich:
    −20...+70 °C
    V: 0 - 30 m/s
    P: 700 - 1100 hPa
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    P: 0,1 hPa
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, 315×12×12 mm, Durchmesser Sondenkopf: 9 mm festes Kabel: 1,7 m
  • Seq:
    18
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    P: ±3,0 hPa
    V: ±(0,03 m/s +4% vom Mw) (0 - 20 m/s); ±(0,5 m/s +5% vom Mw) (20,01 - 30 m/s)