Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440

Fühler für testo 440

Laborabzug-Sonde für präzise Luftgeschwindigkeit-Messungen in Abzügen in Laborschränken gemäß DIN/EN 14175-3/-4
350×50×40 mm
Durchmesser Sondenkopf: 90 mm
Festes Kabel: 1,4 m, 0...+50 °C
V: 0 - 5 m/s
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,02 m/s +5% vom Mw), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s
Artikelnr. 620-2659
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. 620-2659
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440

Laborabzug-Sonde für präzise Luftgeschwindigkeit-Messungen in Abzügen in Laborschränken gemäß DIN/EN 14175-3/-4
350×50×40 mm
Durchmesser Sondenkopf: 90 mm
Festes Kabel: 1,4 m, 0...+50 °C
V: 0 - 5 m/s
P: 700 - 1100 hPa, T: ±0,5 °C
P: ±3,0 hPa
V: ±(0,02 m/s +5% vom Mw), T: 0,1 °C
P: 0,1 hPa
V: 0,01 m/s

Preis
721,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.

Spezifikationen
  • Messbereich:
    0...+50 °C
    V: 0 - 5 m/s
    P: 700 - 1100 hPa
  • Auflösung:
    T: 0,1 °C
    P: 0,1 hPa
    V: 0,01 m/s
  • Bezeichnung:
    Laborabzug-Sonde für präzise Luftgeschwindigkeit-Messungen in Abzügen in Laborschränken gemäß DIN/EN 14175-3/-4
    350×50×40 mm
    Durchmesser Sondenkopf: 90 mm
    Festes Kabel: 1,4 m
  • Seq:
    09
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
    P: ±3,0 hPa
    V: ±(0,02 m/s +5% vom Mw)