AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440 | Avantor
Fühler für testo 440
Robuster Luftfühler, mit NTC-Temperatursensor
Abmessung Sensorrohr: 115 mm, Ø 5 mm
Abmessungen Sensorspitze: 50 mm, Ø 4,0 mm
Kabel 1,3 m
Gewicht: 100 g, −50…+125 °C, T: ±0,2 °C (–25...+80 °C); ±0,4 °C (verbleibender Bereich)
Artikelnr. TEST0615.1712
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0615.1712
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Robuster Luftfühler, mit NTC-Temperatursensor
Abmessung Sensorrohr: 115 mm, Ø 5 mm
Abmessungen Sensorspitze: 50 mm, Ø 4,0 mm
Kabel 1,3 m
Gewicht: 100 g, −50…+125 °C, T: ±0,2 °C (–25...+80 °C); ±0,4 °C (verbleibender Bereich)
Preis
83,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −50…+125 °C
  • Bezeichnung:
    Robuster Luftfühler, mit NTC-Temperatursensor
    Abmessung Sensorrohr: 115 mm, Ø 5 mm
    Abmessungen Sensorspitze: 50 mm, Ø 4,0 mm
    Kabel 1,3 m
    Gewicht: 100 g
  • Seq:
    21
  • Genauigkeit:
    T: ±0,2 °C (–25...+80 °C); ±0,4 °C (verbleibender Bereich)