AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für testo 440 | Avantor
Fühler für testo 440
Zangenfühler mit NTC Temperatursensor, für Messungen an Rohren
Maximale Rohrgröße: Ø 6-35 mm
Kabel 1,4 m
Gewicht: 76 g, −40…+125 °C, T: ±1 °C (–20...+85 °C)
Artikelnr. TEST0615.5505
Anbieter:   Testo
Fühler für testo 440
Artikelnr. TEST0615.5505
Anbieter:  Testo
Fühler für testo 440
Fühler für testo 440
Zangenfühler mit NTC Temperatursensor, für Messungen an Rohren
Maximale Rohrgröße: Ø 6-35 mm
Kabel 1,4 m
Gewicht: 76 g, −40…+125 °C, T: ±1 °C (–20...+85 °C)
Preis
56,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −40…+125 °C
  • Bezeichnung:
    Zangenfühler mit NTC Temperatursensor, für Messungen an Rohren
    Maximale Rohrgröße: Ø 6-35 mm
    Kabel 1,4 m
    Gewicht: 76 g
  • Seq:
    02
  • Genauigkeit:
    T: ±1 °C (–20...+85 °C)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.