AuftragsverfolgungKontakt
Compact burettes, BLAUBRAND® | Avantor
Compact burettes, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Artikelnr. 612-7162
Anbieter:   Brand
Compact burettes, BLAUBRAND®
Artikelnr. 612-7162
Anbieter:  Brand
Compact burettes, BLAUBRAND®
Compact burettes, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Preis
103,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, amber, class AS.
  • Removable PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
  • Simple repair - all individual components replaceable
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
Zertifizierung: DIN EN ISO 385, DE-M marking
Bestellinformation: On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Lieferumfang: Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,02 ml
  • Toleranz:
    0,02 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.