Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägetrichter, PP
Wägetrichter, PP
Größe M
Catalog # SIALZ509345-1PAK
Supplier:   Merck
Wägetrichter, PP
Catalog # SIALZ509345-1PAK
Supplier:  Merck
Wägetrichter, PP
Größe M
Price
110,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Diese transluzenten Wägetrichter werden aus PP hergestellt.
  • Probenreste können ausgespült werden für einen garantiert 100%igen Transfer
  • Geeignet für die sichere Handhabung gefährlicher Materialien
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Der Ausgusshals ist so entworfen, dass er in Messkolben, Mikroröhrchen oder eine beliebige Enghals-Apparatur passt, um einen sauberen Transfer ohne Verschütten zu gewährleisten.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Größe M
  • Seq:
    06