Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Rot, Sterile, Individually wrapped
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ext.Ø:57 mm
- Verpackt:Individually wrapped
- Ausführung:Sterile
- Kapazität:150 ml
- Höhe:73 mm
- Verschluss-Farbe:Rot
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.