AuftragsverfolgungKontakt
Bottle brushes | Avantor
Bottle brushes
White, Polyester, 127,0 mm, Kunststoff, 406 mm
Artikelnr. 129-4201
Anbieter:   MICRONOVA
Bottle brushes
Artikelnr. 129-4201
Anbieter:  MICRONOVA
Bottle brushes
Bottle brushes
White, Polyester, 127,0 mm, Kunststoff, 406 mm
Preis
128,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
  • Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
  • BPA-free
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Polyester
  • Bürstenkopf Ø:
    127,0 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Kunststoff
  • Bezeichnung:
    White
  • Seq:
    05
  • Gesamtlänge:
    406 mm