BORDET GENGOU AGAR BASE 1 * 500 g
Artikelnr. LIOF610006
Lieferant: LIOFILCHEM
Frequently Bought Together
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Probenlöffel
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
Minisart® Spritzenvorsatzfilter NML
Lieferant: Sartorius
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
[EN]BORDER GENGOU AGAR (SHEEP BLOOD 15%) 1 * 20 ST
Lieferant: LIOFILCHEM