Modular heating blocks
Single block, Ø 8,3 mm, 6 mm test tubes, 30, 48,4 mm, 95×76×51 mm
Artikelnr. OHAU30400158
Anbieter: OHAUS
Springe zu:
Product Details & Documents
Modular blocks are constructed from a solid anodized aluminium block. The close contact of tubes-to-block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Achtung! Bitte beachten: To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other fluids. Units are designed as a dry bath/incubator.
Spezifikationen
- Anz. Bohrungen:30
- Bezeichnung:Single block
- Seq:019
- B×T×H:95×76×51 mm
- Tiefe:48,4 mm
- Lochgröße:Ø 8,3 mm
- Für:6 mm test tubes
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.