AuftragsverfolgungKontakt
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
Artikelnr. OHAU30400175
Anbieter:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Artikelnr. OHAU30400175
Anbieter:  OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
Preis
355,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • OHAU30400177
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 89,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • OHAU30400178
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 110,00 €