Vanillinsäure
Bottle, 25 g
Artikelnr. APOSOR1181-25G
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
- CAS Nummer:121-34-6
- Formel:C₈H₈O₄
- MDL-Nummer:MFCD00002551
- Molekulargewicht:168.15 g/mol
- Schmelzpunkt:210…213 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-466-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:25 g



