Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Vanillinsäure | Avantor

Vanillinsäure

Bottle, 100 g
Artikelnr. APOSOR1181-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Vanillinsäure
Artikelnr. APOSOR1181-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  121-34-6
Vanillinsäure

Bottle, 100 g

CAS Nummer:  121-34-6
Preis
43,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
  • CAS Nummer:121-34-6
  • Formel:C₈H₈O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00002551
  • Molekulargewicht:168.15 g/mol
  • Schmelzpunkt:210…213 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-466-8
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.